Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microflex™ Engangshandsker af nitril med forlænget manchet
Artikelnummer. p-7074281
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15527304 X-Large Pakke med 100
15547304 Lille Pakke med 100
15537304 2X-stor Pakke med 100
15557304 Medium Pakke med 100
15567304 Større Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15527304 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 93243100
Giv ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering. Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
  • 400 mm albuelængde manchet giver ekstra sikkerhed mod krydskontaminering
  • Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
  • Teksturerede fingre og håndflade sikrer et sikkert greb i en række applikationer
  • Nitrilformulering giver større punkteringsbestandighed og kemisk modstandsdygtighed end naturgummilatex
  • Handskerne er pakket i polyposer for at hjælpe med at beskytte produktets integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 3577, TYPE II, CE 0493
Applikationer Industri
Farve Blå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-243
Emballagetype Polybag
Mængde 100 Pk.
Trækstyrke 14 MPa
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 120 mm