Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Series blå engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15654756 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15654756 9.5/10 Pakke med 50
15614756 10.5/11 Pakke med 50
15624756 6.5/7 Pakke med 50
15634756 7.5/8 Pakke med 50
15644756 8.5/9 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15654756 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 93263100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.70 DKK
    268.99 DKK / Pakke med 50
    Spare 156.71 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Engangshandske i 100% Nitril. Ansell TouchNTuff™ 93-263-serien blå engangshandsker af nitril har en tekstureret finish, lette og modstandsdygtige.
  • Engangshandsker
  • Nitrilformulering for lav håndtræthed
  • Nem påføring
  • Tekstureret finish, let og modstandsdygtig
  • God modstand mod punktering
  • Fleksibel og komfortabel tilbyder fremragende fingerfærdighed
  • Manchet med perler for nem påtagning og god rivemodstand
  • Ambidekstrøs
Ansøgninger :
  • Kemisk håndtering
  • Fremstilling af glas
  • Håndtering af cytostatika
  • Indviklet håndtering af dele
  • Laboratorieanalyse
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Lette montageopgaver
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Medicinalvarer
  • Trykning industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Applikationer Industri
Farve Blå
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9.5/10
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Emballagetype 50 handsker pr. polypose, 10 polybags pr. afsenderkarton
Serie 93-263
Længde (metrisk) 355 mm