Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 12619741 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12619741 7 6 par
12699731 10 6 par
12609741 11 6 par
12629741 8 6 par
12639741 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12619741 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 58530W070
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Anbefales til indendørs applikationer. Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen for at forhindre sandsynligheden for kemisk lækage på huden.
  • Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
  • Til indendørs applikationer
  • Nylon liner
  • Gauntlet manchet
  • Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,037 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.95 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Nylon
Foring Hvid Nylon
Mængde 6 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 58-530W