Beskrivelse
- Fremstillet af polychloropren
- Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
- Fri for latexproteiner og acceleratorer
- Neoprenbelægning giver kemisk resistens
- Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
- Bisque fingerspidsgreb
- Pulverfri
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) |
| Manchet materiale | Neopren |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Smooth |
| Hånd | Specific |
| Vis mere |