Medieflasker
Find medieflasker til dyrkningsmedier, opbevaring af reagenser samt daglig laboratoriehåndtering. Denne side samler Duran, Thermo Scientific, Fisherbrand, Corning, Pyrex, Wheaton Science Products og flere i glas-, PETG- og polypropylenudgaver. Vælg mellem GL45-skruelågsflasker, firkantede medieflasker, sterile pakninger og ravfarvede varianter til lysfølsomme prøver.
Fisherbrand™ Genanvendelige medieflasker i glas med låg
Med bred åbning, forbedrede gradueringer og en klar, drypfri, udskiftelig hældering i polypropylen.
Fisherbrand™ Genanvendelige medieflasker i glas med låg
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflasker
Robust konstruktion i borosilikatglas med høj renhed og fremragende termisk og kemisk resistens samt sporbarhed og autoklaverbare komponenter.
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflasker
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning
Ideelle til opbevaring og prøvetagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkintermediater.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning
Spar nu – Eksklusive tilbud
Must-have
Ofte stillede spørgsmål
Medieflasker bruges til opbevaring, blanding og dispensering af laboratoriemedier, buffere og reagenser. Duran-glasflasker, Thermo Scientific PETG-flasker og Fisherbrand firkantede flasker er almindelige valg, fordi de kombinerer kemisk kompatibilitet, sterilitet og nem stabling i travle laboratoriearbejdsgange.
Vælg ud fra materiale, lukning og volumen. GL45-borosilikatglas er velegnet til varme- og opløsningsmiddelbestandighed, mens sterile PETG-medieflasker fra Thermo Scientific, Corning og Fisherbrand er velegnede til let håndtering. Firkantede formater sparer plads og forbedrer organiseringen på hylderne.
GL45-skruelåg er en pålidelig løsning til medieflasker, især fra Duran og Fisherbrand. Til sterile arbejdsgange bør du vælge forseglede pakninger eller pakninger med medfølgende låg fra Thermo Scientific Nalgene, Corning og Pyrex for at reducere risikoen for kontaminering.
Firkantede medieflasker er særligt nyttige, hvor opbevaringstæthed er vigtig. Thermo Scientific, Corning og Fisherbrand firkantede flasker kan stables pænt, udnytter hyldepladsen effektivt og hjælper med at reducere rod på laboratoriebordet. De er et praktisk valg til rutinemæssig medieforberedelse og transport.
Duran tilbyder robust borosilikatglas, Thermo Scientific tilbyder stærke sterile PETG-løsninger, og Fisherbrand leverer pålidelige produkter til daglig laboratoriehåndtering. Sammen giver de et bredt udvalg af volumener, lukninger og materialer til medieforberedelse og opbevaring.