Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG medieflasker med lukning
Artikelnummer. 10444481
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10444481 60 mL Pakke med 96
10037950 30 mL Pakke med 96
10484481 125 mL Pakke med 48
10028010 250 mL Pakke med 48
11734414 500 mL Pakke med 24
11744414 1 L Pakke med 24
13138643 2000 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10444481 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20190060
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril og ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-opbevaringsflasker med lukning, ideelle til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulk-mellemprodukter.
Eliminer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin med certificeret steril og ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-opbevaringsflasker med lukning. Ideel til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulk-mellemprodukter, og også velegnet til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
Funktioner:
  • Fremstillet af slidstærkt, brudsikkert polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG)
  • Velegnet til fryselagring ned til -40 °C
  • Varmekrympende bånd omkring lukning og hals for manipulationssikker forsegling
  • Lækagesikre flasker og HDPE-lukninger medfølger
  • Sterile og ikke-pyrogene
  • Fås i lavt partikelformat
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket i krympeindpakkede bakker
Bemærk:
  • 2 L størrelse har indstøbte håndtag
Garanti:
  • 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,6 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,71 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring
Materiale PETG
nr. pr. sag 96/Cs.
nr. pr. pakke 24/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 82 mm
Højde (engelsk) 3,22 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream medie/bufferforberedelse og lagring. Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance Flasker og lukninger er certificeret strålesteriliseret (SAL 10 -6 ), ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske og overholder USP Klasse VI retningslinjer.
Engangs Single-use
Produkttype Medieflaske
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.