Få mere at vide
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg
Artikelnummer. 15436123 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15436123 10,000 mL Hver
15446113 100 mL Pakke med 10
15456113 250 mL -
15476113 500 mL Pakke med 10
15486113 1000 mL Pakke med 10
15406123 2000 mL Hver
15416123 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15436123
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
FISHERBRAND™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg er lavet af borosilikatglas og har en klar, drypfri, udskiftelig polypropylen-hældring med en GL 45 linerløs gevindhætte. Autoklavabel og ideel til blanding, opbevaring eller transport af medier, kemikalier eller opløsningsmidler.
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Fremstillet af borosilikatglas for kemisk modstandsdygtighed og holdbarhed
  • GL 45 linerløs polypropylen skruedæksel med gevind er inkluderet
  • Klar (naturlig), drypfri, udskiftelig polypropylen-hældring
  • Permanent hvid emaljemarkering for nem mærkning
  • Autoklaverbar op til 140 °C
  • Velegnet til blanding, opbevaring og transport af medier, kemikalier og opløsningsmidler
Información de órdenes
Flasker på 2000 ml og senere kommer som 1.
Especificaciones
Volumen 338,1 oz., 10000 ml
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 8,9''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Til brug med (applikation) Medie- og reagenslagring, Opbevaring og udlevering af væsker, Kemisk opbevaring
Inkluderer Klar drypfri hældering af polypropylen
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. sag 1
Mængde Kasse med 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Blå
Gradueringer 2000 til 8000 ml
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 410 mm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 227 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 338,1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO 4796
Engangs Genanvendelig
Produkttype Medieflaske Startpakke
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.