Beskrivelse
- Engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
- Corning lav profil stil har nemme greb sider, der letter håndtering
- Stiktætningshætter (45 mm) giver en lufttæt forsegling og hjælper med at minimere risikoen for kontaminering.
- Flasker kan bruges med Corning vakuumfiltreringssystemer med 45 mm halsstørrelser (Kat. nr. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 og 431174).
- Steril
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Clear |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser: Lagring af medier, buffere og andre vandige løsninger |
| Inkluderer | Orange HDPE-stikforsegling |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |
| Mængde | 24-sagen |
| Sterilitet | Steril |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Vis mere |