Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske hældering
Artikelnummer. 10474472 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10474472 GL 45 Grøn Pakke med 10
10356512 GL 45 Grå Pakke med 10
10376512 GL 45 Gul Pakke med 10
10110221 GL 32 Blå -
10602981 GL 45 Blå Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10474472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1089911
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruehætte med pålidelig propforsegling.
Den klassiske laboratorieflaske GL skruelåg har det gennemprøvede hættepropforseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hælderinge. At skelne medietyper er forenklet, og udskiftning af skruelåg og risikoen for krydskontaminering er væsentligt reduceret.
  • Hætte med integreret læbeforsegling giver effektiv forsegling til kortvarig opbevaring
  • Hældering til drypfri hældning
  • Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hættesammenblandinger og reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Farve Grøn
Oversigt Hældering
Til brug med (applikation) Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Hældering