Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Flaskemærke, GL 45, Silikonegummi, Assorteret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De farverige GL 45 flaskemærker tilbyder en elegant løsning til mærkning af laboratorieflasker. Flaskemærkerne kan nemt og sikkert fastgøres rundt om halsen på flasken YOUTILITY™ flaske, selv med skruelåget på plads. Flaskemærkerne har en gribelig flig, der gør dem nemme at fjerne med bare eller behandskede hænder.
- Fås i forskellige farver til mærkning af laboratorieflasker og personalisering
- De elastiske flaskemærker kan nemt og sikkert fastgøres rundt om halsen, selv med skruelåget på plads
- Har en gribelig flig, der gør dem nemme at fjerne med bare eller behandskede hænder
- Kemisk robust, varmebestandig og fuldstændig genanvendelig
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 16/Pk. |
| Farve | Diverse |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | farvekodning og identifikation |
| Stil | GL 45 Bottle, Autoclavable |