Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret
Artikelnummer. 11782282 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11782282 50 mL Pakke med 10
11752282 25 mL Pakke med 10
11772282 100 mL Pakke med 10
11762282 250 mL Pakke med 10
11752272 500 mL Pakke med 10
12347178 1000 mL Pakke med 10
10724052 3500 mL Hver
11699888 150 mL Pakke med 10
10119810 10 L -
11619898 750 mL Pakke med 10
10038050 5000 mL Hver
13407119 10 mL Pakke med 10
10047990 20 L Hver
15233719 15 L Hver
15806881 25 L Hver
11792282 2 L Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11782282 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 218011753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    676.10 DKK / Pakke med 10
    Spare 583.90 DKK
    46% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, graderet. DURAN™ Original laboratorieflaske er guldstandarden for multifunktionelle glaslaboratorieflasker. Formformet af USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, tilbyder den fremragende kemisk og termisk modstand, graderet skala
  • Formet af højrenhed, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 for fremragende termisk ydeevne og høj kemisk modstand
  • Opfylder ISO 4796-1 designstandarden for lang levetid
  • Standardiseret GL-gevind- og matchende hættesystem til særligt tæt forsegling og enkel, ren hældning
  • Letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i brændt, meget holdbar permanent hvid emalje
  • Permanent Retrace-kode på hver flaske med certifikat for fremstillingspartisporbarhed
  • Leveres komplet med ikonisk blå polypropylen-hætte og drypfri hældningsring, der er godkendt til brug op til 140 °C
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C – alle komponenter inklusive kondensator og hældningsring
  • Velegnet til langtidsopbevaring af medier, kemikalier og opløsningsmidler
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Inkluderer Blå polypropylen skruehætte og hældningsring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Gevind
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 91 mm
Lukke liner Uden liner-foring
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 32
Diameter (metrisk) 46 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Laboratorieflaske