Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker uden lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Artikelnummer. 15415895
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
650 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15415895 125 mL Pakke med 96
10292473 125 mL Pakke med 96
10069202 650 mL Pakke med 48
10212913 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15415895 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8420440125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1507.11 DKK / Pakke med 96
    Spare 127.89 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Disse sterile flasker med indstøbte gradueringer og halsringe er designet til brug i påfyldningslinjer og er lette og brudsikre.
Thermo Scientific™ Nalgene Firkant PET Medieflasker er sterile, lette og brudsikre. De er designet til brug i påfyldningslinjer. Lukninger sælges separat.
  • Sterile flasker med indstøbte gradueringer og halsring
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
  • Vis fremragende gasbarriereegenskaber
  • Gamma bestrålet til 10-6 Sterility Assurance Level (SAL)
  • Fremstillet af ADCF (Animal Derived Component Free) materiale
  • Flasker er pakket uden lukning - bestilles separat 342151-0384
Bemærk:
Flasker testes under hver fremstillingskørsel for at sikre tæthed† præstation. Velegnet til luftforsendelse. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Oversigt Nalgene 125 ml PET Firkantet medieflaske uden lukning, steril, fremstillet i EU
Diameter (engelsk) 2,04 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PET
nr. pr. sag 96
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 104 mm
Højde (engelsk) 4,09 tommer.
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance Opfyld aktuelle biologiske teststandarder, herunder USP Klasse VI, USP 661, European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity (modificeret).
Produkttype Medieflaske