Beskrivelse
Polyethylenterephthalat (PET ) flasker er ideelle til opbevaring og prøveudtagning af medier, biologiske stoffer og andre vandige opløsninger. De PET harpiks gør flasken let, brudsikker og gennemsigtig som glas.
Funktioner:
- Pakket i to praktiske, krympeindpakkede bakker i en ydre pose for at sikre renlighed
- Brudsikre flasker er et ergonomisk og lethåndterligt alternativ til glas
- Flasker er steriliseret til 10−6 SAL og certificeret ikke-pyrogene.
- Lækagesikker, manipulationssikker 18 mm HDPE skruelåg
- Støbte inddelinger for nøjagtige målinger
- USP Klasse VI kompatible flasker er validerede ikke-cytoksiske og ikke-hæmolytiske
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,2 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 31.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring og prøveudtagning af medier, biologiske og andre vandige opløsninger |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Vis mere |