Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Formet af højrenhed, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 for fremragende termisk ydeevne og høj kemisk modstand
- Opfylder ISO 4796-1 designstandarden for lang levetid
- Standardiseret GL-gevind- og matchende hættesystem til særligt tæt forsegling og enkel, ren hældning
- Letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i brændt, meget holdbar permanent hvid emalje
- Permanent Retrace-kode på hver flaske med certifikat for fremstillingspartisporbarhed
- Leveres komplet med ikonisk blå polypropylen-hætte og drypfri hældningsring, der er godkendt til brug op til 140 °C
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C – alle komponenter inklusive kondensator og hældningsring
- Velegnet til langtidsopbevaring af medier, kemikalier og opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder |
| Inkluderer | Blå polypropylen skruehætte og hældningsring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Vis mere |