Beskrivelse
Reducer risikoen for krydskontaminering med disse sterile engangsmedieflasker
De Fisherbrand PETG Media Bottle er ideel til medieforberedelse og opbevaring.
- Et billigt og brudsikkert alternativ til glasmedieflasker
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk for at beskytte celler
- Indstøbte gradueringer smitter ikke af
- Fremstillet af klar, let, polyethylenterephthalat copolyester (PETG) giver slagfasthed og fremragende gasbarriereegenskaber
- Lukningen er polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Flasker pakket i en krympeindpakket bakke for at forblive rene
- Varmekrympebånd omkring hætten og flaskehalsen giver visuel sikkerhed for sterilitet for individuelle flasker, indtil båndet er fjernet
- Varenumre, der ender på“ EN” er designet uden en tempereret ring
Overholdelse
Certificeret steril ved SAL 10 -6 , USP Klasse VI for at sikre biokompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4,22 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Til medieforberedelse og opbevaring |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukkestørrelse | 38-430 mm |
| Vis mere |