Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret, kun flaske
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Formet af højrenhed, ravfarvet USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3 for fremragende termisk ydeevne og høj kemisk modstand
- Det smeltede eksterne ravlag giver UV-beskyttelse op til ca. 500 nm og opfylder USP/EP (3.2.1) lystransmissionsstandarder for flaskens levetid
- Standardiseret GL-gevind- og matchende hættesystem til særligt tæt forsegling og enkel, ren hældning
- Letlæselig graderet volumenskala og markeringsfelt i brændt, meget holdbar hvid keramisk emalje
- Permanent Retrace-kode på hver flaske for at sikre sporbarhed i produktionspartierne
- Overholder ISO 4796-1 designstandarder for lang levetid
- Størrelserne 10 og 25 ml har en specielt formet glaskant for bedre støbning uden behov for en ekstra plaststøbningsring
- Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 °C eller 134 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Gennemskinnelig rav |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Gevind |
| Vis mere |