Mærkning og detektion af nukleinsyrer
Produkter til mærkning og detektion af nukleinsyrer omfatter kemiluminescerende EMSA-sæt, DNA- og RNA-analysekits samt biotinmærkede og fluorescerende nukleinsyreprober. De anvendes til at tilføje mærkninger til nukleinsyrer for at muliggøre detektion eller oprensning.
Nyttige links
Spar nu – Eksklusive tilbud
Produktkode 15860210
Produktkode 17129625
Produktkode 11620129
Produktkode 10320455
Produktkode 10005653
Produktkode 10036813
Produktkode 10156414
Produktkode 10188593
Produktkode 7235457
Produktkode 10780910
Produktkode 7235446
Produktkode 11814564
Must-have
Produktkode 10470705
Produktkode 10566875
Produktkode 7235453
Produktkode 10387943
Produktkode 10553853
Fuldfør din ordre – Gode tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Mærkning af nukleinsyrer refererer til processen, hvor en detekterbar markør eller et label bindes til et nukleinsyremolekyle (DNA eller RNA). Denne mærkning gør det muligt at visualisere, detektere og kvantificere nukleinsyrer i forskellige molekylærbiologiske anvendelser. Der findes flere typer labels, som hver har deres egne specifikke fordele og anvendelser:
- Radioaktive labels: inkorporering af radioaktive isotoper i nukleinsyrer. Detektion sker ved hjælp af autoradiografi eller scintillationstælling. Radioaktive labels er meget følsomme, men kræver særlige procedurer for håndtering og bortskaffelse på grund af radioaktivitet.
- Fluorescerende labels: binding af fluoroforer (f.eks. FITC, Cy3, Cy5) til nukleinsyrer. Detektion sker ved hjælp af fluorescensmikroskopi, flowcytometri eller fluorescensspektrometri. De giver høj følsomhed og muliggør multiplexing (brug af flere fluoroforer).
- Enzymatiske labels: konjugering af enzymer (f.eks. peberrodperoxidase og alkalisk fosfatase) til nukleinsyrer. Detektion sker ved hjælp af kolorimetriske, kemiluminescerende eller fluorescerende substrater. De er nyttige til anvendelser som blotting (Southern, Northern) og in situ-hybridisering.
- Biotin-labels: binding af biotin til nukleinsyrer og detektion ved hjælp af streptavidin eller avidin konjugeret med enzymer eller fluoroforer. De giver stærk og specifik binding og er nyttige til forskellige anvendelser.
- Digoxigenin (DIG)-labels: inkorporering af DIG, et steroidhapten, i nukleinsyrer. Detektion sker ved hjælp af anti-DIG-antistoffer konjugeret med enzymer eller fluoroforer. De er nyttige til ikke-radioaktiv mærkning og detektion.
Metoder til mærkning:
- Nick Translation: DNA behandles med DNase for at introducere brud, hvorefter DNA-polymerase I anvendes til at inkorporere mærkede nukleotider ved bruddene.
- Random Primed Labeling: Tilfældige hexamerprimere anvendes til at initiere DNA-syntese, hvor mærkede nukleotider inkorporeres.
- PCR-baseret mærkning: Mærkede nukleotider inkorporeres under PCR-amplifikation.
- Endemærkning: Mærkning af 5'- eller 3'-enderne af nukleinsyrer ved hjælp af enzymer som T4-polynukleotidkinase eller terminal deoxynukleotidyltransferase.
- In vitro-transkription: Inkorporering af mærkede nukleotider under transkription af RNA fra en DNA-skabelon.
Der findes flere metoder til detektion af nukleinsyrer, som hver har deres egne fordele og anvendelser. Nogle af de mest almindelige metoder er:
- Polymerasekædereaktion (PCR): en udbredt metode til amplifikation af DNA-sekvenser. Variationer omfatter kvantitativ PCR (qPCR) til måling af mængden af DNA og revers transkriptions-PCR (RT-PCR) til detektion af RNA.
- Gelelektroforese: bruges til at adskille nukleinsyrer efter størrelse. Kombineres ofte med farvningsmetoder (f.eks. ethidiumbromid) for at visualisere DNA eller RNA.
- Southern blotting: anvendes til DNA-detektion. Metoden indebærer overførsel af DNA fra en gel til en membran efterfulgt af hybridisering med en mærket probe.
- Northern blotting: svarer til Southern blotting, men anvendes til RNA-detektion.
- In situ-hybridisering (ISH): detekterer nukleinsyrer i fikserede væv eller celler ved hjælp af mærkede prober.
- Næstegenerations-sekventering (NGS): højkapacitetssekventeringsmetoder til analyse af DNA- og RNA-sekvenser.
- Microarrays: anvendes til analyse af genekspression eller genotypning. Består af et gitter af DNA-prober, som hybridiserer med målrettede nukleinsyrer.
- CRISPR-baseret detektion: anvender CRISPR/Cas-systemer til specifik detektion af nukleinsyrer. Eksempler omfatter SHERLOCK og DETECTR.
- Fluorescens in situ-hybridisering (FISH): anvender fluorescerende prober til at detektere specifikke nukleinsyresekvenser i intakte celler.
- Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP): amplificerer nukleinsyrer ved en konstant temperatur. Metoden er velegnet til hurtige tests og point-of-care-testning.
- Digital PCR: muliggør absolut kvantificering af nukleinsyrer ved at opdele prøven i mange individuelle reaktioner.
- Nanopore-sekventering: detekterer nukleinsyrer ved at måle ændringer i elektrisk ledningsevne, når DNA- eller RNA-molekyler passerer gennem en nanopore.
Disse metoder kan anvendes inden for en lang række områder, herunder klinisk diagnostik, forskning, retsmedicin og bioteknologi.
Mærkning og detektion af nukleinsyrer er afgørende processer inden for molekylærbiologi, diagnostik og forskning, men de indebærer en række udfordringer. Her er nogle af de mest almindelige:
- Følsomhed og specificitet: Det kan være vanskeligt at detektere nukleinsyrer i lave koncentrationer, især i prøver med lav målkoncentration eller i komplekse blandinger. Det er vigtigt at opnå høj specificitet for at skelne mellem lignende sekvenser eller undgå krydsreaktioner med ikke-målrettede nukleinsyrer, men det kan være udfordrende. Inkorporering af mismatch-tolerante eller Locked Nucleic Acid (LNA)-baser kan øge specificiteten.
- Stabilitet og effektivitet af labels: Nogle labels kan nedbrydes eller miste deres signal over tid, hvilket påvirker detektionens pålidelighed. Det er afgørende at sikre en effektiv og ensartet inkorporering af labels i nukleinsyrerne for at opnå konsistente resultater.
- Baggrundsstøj og uspecifik binding: Høje baggrundssignaler kan skjule detektionen af målrettede nukleinsyrer og reducere signal-støj-forholdet. Uspecifik binding mellem prober og ikke-målrettede sekvenser kan føre til falsk positive og unøjagtige resultater. Brug af blokeringsmidler (f.eks. BSA eller laksesæd-DNA) under hybridisering kan reducere uspecifik binding. Strenge vasketrin hjælper med at fjerne uspecifikt bundne prober eller labels. Negative kontroller gør det muligt at skelne mellem reelle signaler og baggrundsstøj.
- Prøvekvalitet og prøveforberedelse: Nukleinsyrer kan nedbrydes under prøveudtagning, opbevaring eller behandling, hvilket reducerer detektionsfølsomheden. Kontaminanter i prøven (f.eks. proteiner, salte eller andre nukleinsyrer) kan forstyrre mærknings- og detektionsprocesserne. Brug af passende metoder til prøveudtagning, opbevaring og behandling kan forhindre nedbrydning af nukleinsyrer (f.eks. anvendelse af RNase-hæmmere til RNA-prøver).
- Multiplexing: Samtidig detektion af flere mål (multiplexing) kan være kompleks og kræver omhyggelig udvælgelse af kompatible labels og detektionsstrategier. Fluorescerende labels, der anvendes til multiplexing, kan udvise spektral overlapning, hvilket kan føre til krydstale mellem kanaler. Vælg fluorescerende labels med minimal spektral overlapning, og anvend passende filtre eller detektionssystemer for at reducere krydstale.
- Nøjagtighed af kvantificering: Det kan være vanskeligt at opnå et bredt dynamisk område for kvantificering, især med metoder som qPCR. Nøjagtig og reproducerbar kvantificering på tværs af forskellige prøver og eksperimenter kræver omhyggelig standardisering og kalibrering.