Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ikke-kodende RNA-assay
Artikelnummer. 11620129 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11620129 S (360 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11630129 M (750 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11650129 L (2900 reaktioner), lavet på bestilling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11620129 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4426961
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Koncentration 60 X
Detektionsmetode Primer-probe detektion
Format Rør
Antal reaktioner 360 reaktioner
PCR metode qPCR
Produktlinje TaqMan
Produkttype Ikke-kodende RNA-assay
Mængde S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faroangivelser
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Skyddsangivelse
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.