Beskrivelse
Biotinylat enkeltstrengede DNA-primere til ikke-radioaktiv EMSA og andre nukleinsyredetektionsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit er til mærkning af enkeltstrengede DNA-primere med biotin til brug i ikke-radioaktive elektroforetiske mobilitetsskift-assays (EMSA) og andre nukleinsyredetektionsmetoder.
TdT præferencer substrat med enkeltstrenget DNA, men vil mærke duplex-DNA med 3'-overhæng og stump duplexer, dog med lavere effektivitet. Biotin 3' End DNA Labeling Kit er optimeret til at inkorporere 1-3 biotinylerede ribonukleotider (biotin-11-UTP) på 3'-enden af DNA-strengene. Denne mærkningsstrategi har den fordel, at biotinet lokaliseres til 3'-enden af proben, hvor det er mindre sandsynligt at forstyrre hybridisering eller sekvensspecifik binding af proteiner. Biotin-mærkede DNA-prober kan bruges til at lette ikke-isotopisk detektion i en række anvendelser, herunder elektroforetiske mobilitetsskift-assays (EMSA), nordlige eller sydlige blots, kolonihybridiseringer eller in situ-hybridiseringer.
Højdepunkter:
- Ikke-isotopisk mærkning eliminerer besværet med farlige radioaktive materialer eller svært bortskaffeligt affald
- 1-3 biotinylerede ribonukleotider på 3'-enden af DNA-strengene for mindre forstyrrelse af hybridisering eller sekvensspecifik binding af proteiner
- Biotinmærkede sonder er stabile i mere end et år
- 30-minutters mærkningsproceduren er hurtig og effektiv
Inkluderer:
1 ml 5X TdT reaktionsbuffer, 50 μl terminal deoxynukleotidyltransferase, 100 mikroliter biotin-11-dUTP, 140 μl umærket kontrol Oligo, 40 μl biotin-kontrol Oligo
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 20 mærkningsreaktioner (hver med 5 pmol DNA) • 1 ml 5X TdT Reaktionsbuffer (-20 °C) • 5μ L terminal deoxynukleotidyltransferase (-20 °C) • 1μ L Biotin-11-UTP (≤ 4 °C) • 14μ L Umærket kontrol Oligo (-20 °C) • 4μ L Biotin-kontrol Oligo (-20 °C) |
| Format | Sæt |
| Mærkningsmål | DNA |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | DNA-mærkningssæt |
| Mængde | 20 reaktioner |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate