Få mere at vide
Cytiva AlkPhos Direct™ Hybridiseringsbuffer til direkte mærkningssystem
Artikelnummer. 10566875 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Til 5000 cm2 membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10566875 Til 5000 cm2 membran Hver
1 options
Artikelnummer. 10566875 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN3688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6838.08 DKK
    6385.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 453.08 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Includes
Hvert system inkluderer følgende reagenser, tilstrækkeligt til 25 eller 50 mærkningsreaktioner og påvisning af 5000 cm 2 membran: mærkningsreagens, tværbinder, kontrol-DNA, reaktionsbuffer, hybridiseringsbuffer, blokeringsmiddel, CDP-Star™ eller ECF detektionsreagenser.
Hurtigt og bekvemt system til alle højfølsomme applikationer ved hjælp af DNA-, RNA- eller oligonukleotidprober
  • Hybridiseringsstringens kan kontrolleres ved at hæve temperaturer op til 75 °C (167 F) °eller ved at variere saltkoncentrationen
  • Påvisning af 60 fg mål-DNA (enkeltkopi-gen) i et genomisk Southern blot
  • ECF™ detektion til kvantificeringsforsøg
  • 30 minutter fra afslutning af hybridisering til påføring af detektionsreagens: sparer to til tre timer i forhold til konventionelle indirekte metoder
  • Resulterende prober kan anvendes uden oprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Hurtig, praktisk til højfølsomme applikationer med DNA, RNA, Oligo sonder
Inkluderer Mærkningsreagens, tværbinder, kontrol-DNA, reaktionsbuffer, hybridiseringsbuffer, blokeringsmiddel, CDP-Star™ eller ECF detektionsreagenser
Produkttype Amersham AlkPhos Direct Hybridization Buffer tilstrækkelig til 5000 cm 2
Mængde Til 5000 cm2 membran