Få mere at vide
Invitrogen™ BioPrime™ DNA-mærkningssystem
Artikelnummer. 10553853
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
30 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10553853 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10553853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18094011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Indeholder
700 μL 2,5X Random Primere Solution; 175 μL 10X dNTP Blanding; 100 μg kontrol-DNA; 35 μL Klenow Fragment (40U/μ L); 500 μL Stop Buffer; 1,25 ml destilleret vand
Specielt designet til brug ved fremstilling af biotinylerede prober
Tilfældige primere (oktamerer) anneales til den denaturerede DNA-skabelon og forlænges med Klenow-fragmentet i nærvær af biotin-14-dCTP for at producere følsomme biotinylerede DNA-prober til brug ved ikke-radioaktiv påvisning af DNA og RNA. Med BioPrime™ DNA-mærkningssystem, betydelig netto-DNA-syntese forekommer, hvilket resulterer i –en 1040 gange amplifikation af proben. Prober fremstillet med dette produkt er blevet brugt til hybridisering til Southern og Northern blots, plak- og koloniløft og til in situ hybridisering til kromosomspredninger.
  • Særligt velegnet til situationer, hvor DNA'et er begrænset
  • Kræver mindre template-DNA end nick-translation
  • Amplificerer template for at give en øget mængde biotinyleret probe
  • Mærker 50 til 500 ng skabelon-DNA i én reaktion
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og -blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •700μ l 2,5X Random Primers Solution
• 175μ l 10X dNTP-blanding
• 100μ g Kontrol DNA
• 35μ l Klenow Fragment (40 U/μ l)
• 500μ l Stop buffer
• 1,25 ml destilleret vand
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Detektionsmetode Biotin-baseret
Etiket eller farvestof Biotin
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Mærkningsmål DNA (Generelt), Genomisk DNA
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje BioPrime
Produkttype DNA-mærkningssystem
Mængde 30 reaktioner
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is