Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kemiluminescerende nukleinsyredetektionsmodulsæt
Artikelnummer. 10005653 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10005653 10 klatter Hver
1 options
Artikelnummer. 10005653 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89880
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekter biotin-mærkede nukleinsyreprober i forskellige membranblotting-applikationer med dette komplette kemiluminescerende detektionssystem.
Thermo Scientific™ Pierce Kemiluminescerende nukleinsyredetektionsmodul er et komplet system til påvisning af biotin-mærkede nukleinsyreprober i forskellige membranblottingapplikationer.
De Thermo Scientific Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module er et komplet system til påvisning af biotin-mærkede nukleinsyrer til forskellige blotting-applikationer, herunder Northern/Southern blots, ribonukleasebeskyttelsesassays (RPA'er) og elektroforetiske mobilitetsskifteassays (EMSA'er). Dette modul giver de væsentlige detektionskomponenter, der bruges i Thermo Scientific North2South og LightShift EMSA sæt. Systemet inkluderer et forbedret luminolsubstrat til peberrodsperoxidase (HRP) med optimeret blokerings- og vaskebuffere, der tilsammen producerer følsomhed svarende til radioaktive ( 32 P) systemer. Få publikationskvalitet blots med fremragende signal og lav baggrund.
Højdepunkter:
  • Hurtig og følsom– opnå den samme hastighed og detektionsniveau, som du er kommet til at forvente med North2South og LightShift Sæt
  • Alsidig– kitprotokol (inkluderet) gælder for ethvert biotinbaseret nukleinsyredetektionssystem: Northerns, Southerns, gelskift, RPA'er og koloniløft
  • Fleksibel– kit indeholder kun de kritiske detektionskomponenter for dem, der allerede har biotin-mærkede prober og en optimeret hybridiseringsmetode udviklet
Inkluderer:
Stabiliseret Streptavidin-HRP-konjugat 1,5 ml, Luminol/Enhancer-opløsning 80 ml, stabil peroxidopløsning 80 ml, blokeringsbuffer 500 ml, 4X vaskebuffer 500 ml, substrat-ækvilibreringsbuffer 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 800 cm 2 membran (10 mini-gel blots)
• Stabiliseret Streptavidin-HRP, 1,5 ml
• Luminol/Enhancer-opløsning, 80 ml
• Stabil peroxidopløsning, 80 ml
• Blokeringsbuffer (delnr. 89880A), 500 ml
• Vaskebuffer (4X), 500 ml
• Substrat-ækvilibreringsbuffer, 500 mL Opbevares
ved 4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Format Sæt
Produktlinje Pierce
Produkttype Nukleinsyredetektionsmodulsæt
Mængde 10 klatter