Få mere at vide
Thermo Scientific™ LightShift™ Kemiluminescerende RNA EMSA Kit
Artikelnummer. 10780910 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10780910 100 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10780910 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20158
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Undersøg RNA-protein-interaktioner med dette ikke-radioaktive EMSA-kit til gelskift-assays.
Thermo Scientific™ LightShift Kemiluminescerende RNA EMSA Kit giver en ikke-radioaktiv løsning til undersøgelse af RNA-protein-interaktioner ved hjælp af en elektroforetisk mobilitetsforskydningsanalyse (EMSA).
RNA EMSA-kittet bruger biotinylerede RNA-prober og et kemiluminescerende substratsystem til at opnå hurtig og sikker påvisning af RNA-proteinkomplekser med følsomhed svarende til traditionelle 32P -isotopiske metoder. Det komplette kit leveres med alle reagenser, der kræves til at opsætte og optimere protein-RNA-bindingsbetingelser, en positiv kontrol for protein-RNA-interaktioner og reagenser til kemiluminescerende påvisning af nukleinsyreinteraktionen.
Højdepunkter:
  • Følsom– kemiluminescensdetektion sammenlignelig med radioaktiv detektion
  • Tidsbesparende– udvikle røntgenfilm efter 1- til 5-minutters eksponeringer, versus 16 timers eksponeringer, der er nødvendige med radioaktive systemer
  • Fleksibel– kompatibel med RNA-prober biotinyleret ved forskellige metoder
  • Nem at bruge– komplet sæt inkluderer optimerede reagenser til bindingsreaktioner og RNA-probe-detektion
  • Ikke-radioaktiv– eliminere affaldsproblemer fra radioaktive RNA-sonder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay EMSA-analyse
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 100 bindingsreaktioner og påvisning på 1000 cm 2 membran (10 mini-gel blots)• 125 nM biotinyleret IRE RNA kontrol 35μ L (opbevares ved -20 °C)
• 10μ M Umærket IRE RNA-kontrol, 25μ L (opbevares ved -°20 C)
• 2 mg/ml cytosolisk leverekstrakt, 50μ L (opbevares ved -20 °C)
• 10 mg/ml tRNA, 100μ L (opbevares ved -°20 C)
• 10X REMSA Binding Buffer, 1 mL (opbevares ved -°20 C)
• 50% Glycerol, 500μ L (opbevares ved -°20 C)
• 2M KCl, 500μ L (opbevares ved -°20 C)
• 1 M MgCl2, 500μ L (opbevares ved -°20 C)
• DTT, lyofiliseret (opbevares ved -°20 C)
• Nukleasefrit vand, 1,5 ml (opbevares ved -20 °C)
• 5X REMSA Loading Buffer, 1 mL (opbevares ved -°20 C)
• Stabiliseret Streptavidin-HRP, 1,5 ml (opbevares ved °4 C)
• Luminol/Enhancer Solution, 80 ml (opbevares ved °4 C)
• Stabil peroxidopløsning, 80 ml (opbevares ved °4 C)
• Nukleinsyredetektionsblokerende buffer, 500 mL (opbevares ved 4 C)°
• 4X vaskebuffer, 500 ml (opbevares ved 4 °C)
• Substrat-ækvilibreringsbuffer, 500 ml (opbevares ved 4 °C)
Detektionsmetode Kemiluminescens
Format Sæt
Prøvetype Protein
Til brug med (udstyr) myECL™ Imager, røntgenfilm
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje LightShift
Produkttype LightShift Kemiluminescerende RNA EMSA Kit
Mængde 100 reaktioner
Målspecificitet Ikke målspecifik
Teknik Forbedret kemiluminescens, membranblot, gelskift