Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) og Broad Range (BR) analysesæt
Artikelnummer. 15860210
Skift visning
Mængde:
100 analyser
500 analyser
Kvantificeringsområde:
0,1 til 120 ng
4 til 4000 ng
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
15860210 500 analyser 0,1 til 120 ng Hver
15850210 100 analyser 0,1 til 120 ng Hver
17104589 500 analyser 4 til 4000 ng -
17194104 100 analyser 4 til 4000 ng -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15860210 Supplier Invitrogen™ Supplier No. Q33231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 DKK
    2911.65 DKK / 500 assays
    Spare 288.35 DKK
    9% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Meget selektiv for dsDNA over RNA, den Qubit 1X dsDNA HS og BR Assay Kits tilbyder letanvendelige formuleringer til nøjagtig kvantificering af dsDNA i 100 og 500 analyseformater. Lambdastandarder giver tilstrækkeligt materiale til op til 500 prøver.
Oplev nem, præcis og præcis kvantificering af dsDNA med Qubit 1X dsDNA HS (Høj følsomhed) og Qubit 1X dsDNA BR (bredt område) analysesæt. 1X-formuleringen giver en brugsklar arbejdsløsning, der muliggør simpel dsDNA-prøvekvantificering på Qubit Fluorometre. Disse assays er meget selektive for dsDNA over ssDNA, RNA, protein og frie nukleotider. Forurenende stoffer, såsom salte, opløsningsmidler eller rengøringsmidler, tolereres godt.
Qubit 1X dsDNA HS- og BR-analysesæt, designet til brug med Qubit Fluorometre er meget selektive for dobbeltstrenget DNA (dsDNA) over enkeltstrenget DNA (ssDNA), RNA, protein og frie nukleotider. Alle kits giver en brugsklar arbejdsløsning og DNA-standarder. For at udføre analysen skal du blot fortynde din prøve (enhver volumen –fra 1 20μ L er acceptabelt) i den medfølgende 1X arbejdsopløsning, aflæs derefter koncentrationen ved hjælp af a Qubit Fluorometer.
Qubit 1X dsDNA HS Assay
Kit Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af følsomme DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-sættet designet til at være nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 5 pg/μ L til 120 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 0,1 120 −ng.
Qubit 1X dsDNA BR Assay
Kit The Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, designet til brug med Qubit 4 eller Qubit Flex Fluorometre, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-kittet designet til at være nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 0,2 til 4.000 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 4-4.000 ng.
Noter
• Qubit 1X dsDNA HS kan bruges med Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4, og Qubit Flex fluorometre
• Qubit 1X dsDNA BR er designet til brug med Qubit 4 og Qubit Flex fluorometre
• Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assay 1X dsDNA, høj følsomhed
Til brug med (udstyr) Qubit 2.0, 3, 4 og Flex fluorometre
Antal reaktioner 500 reaktioner
Kvantificeringsområde 0,1 til 120 ng
Produktlinje Qubit
Mængde 500 analyser
Forsendelsestilstand Våd is