Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Streptavidin-HRP-konjugat
Artikelnummer. 10320455 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100µL
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10320455 2 ml 2ml
10535925 100 ml 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320455 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN12312ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 DKK
    3747.00 DKK / 2ml
    Spare 253.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Streptavidin konjugeret til reporterenzymmolekyler til brug ved blotting og in situ hybridiseringsapplikationer
  • Reagenser med høj specificitet
  • Konjugering opnået ved hjælp af periodatkoblingsmetoden beskrevet af Nakane og kolleger
  • Sælges på basis af titer i en ELISA og præstation i en western-klat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til brug i ECL™ , western blotting, ELISA, immuncytokemi
Inkluderer 2 ml fosfatbufret saltvand (0,1 M natriumfosfat, 0,1 M natriumchlorid, pH 7,4) indeholdende 1 % (w/v) bovint serumalbumin og et antimikrobielt middel
Mængde 2 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol