Få mere at vide
Thermo Scientific™ LightShift™ Kemiluminescerende EMSA-sæt
Artikelnummer. 10188593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Formulering:
Multi-komponent kit med reagenser til DNA-proteinbindingsreaktioner og blot-detektion
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Formulering Pakningsstørrelse
10188593
Multi-komponent kit med reagenser til DNA-proteinbindingsreaktioner og blot-detektion
1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10188593 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20148
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Identificer og karakteriser protein-DNA-bindingsinteraktioner af EMSA med dette ekstraordinært robuste og følsomme system.
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent EMSA Kit er et ekstraordinært robust og følsomt system til udførelse af elektroforetiske mobilitetsskift-assays (EMSA) for at identificere og karakterisere protein-DNA-bindingsinteraktioner.
Sættet indeholder reagenser til opsætning og tilpasning af protein:DNA-bindingsreaktioner, et kontrolsæt af DNA og proteinekstrakt til at teste kitsystemet, stabiliseret streptavidin-HRP-konjugat til probe for det biotin-mærkede DNA-mål og et usædvanligt følsomt kemiluminescerende substratmodul til påvisning. LightShift™ EMSA-detektion ligner en Western blot. Biotin-ende-mærket dupleks-DNA inkuberes med en nuklear ekstrakt eller oprenset faktor og elektroforeres på en naturlig gel. DNA'et overføres derefter hurtigt (30 minutter) til en positiv nylonmembran, UV-tværbundet, probes med streptavidin-HRP-konjugat og inkuberes med substratet. Protokollen fra mærkning til resultater kan udføres på en enkelt dag. Alt hvad du behøver for at udføre analysen er oprenset DNA-mål, der er blevet endemærket med biotin, det proteinekstrakt du ønsker at teste, nylonmembran og grundlæggende elektroforeseudstyr. DNA-mål kan syntetiseres med 5'- eller 3'-biotinmærker, eller de kan mærkes efter syntese ved hjælp af Thermo Scientific Biotin 3'-ende DNA-mærkningskit (del nr. 89818). Nukleare, cytosoliske eller helcelleproteinekstrakter kan opnås ved en række forskellige metoder, herunder Thermo Scientific NE-PER Nuklear og cytoplasmatisk ekstraktionsreagenssæt (delnr. 78833).
Højdepunkter:
  • Inkluderer EBNA-kontrolsystem til at hjælpe nye brugere med at udvikle et fungerende assay og forstå de metoder, der bruges til at bekræfte bindingsinteraktionsspecificitet
  • Fremragende til påvisning af proteiner med lav overflod i nukleare ekstrakter
  • Følsomhed, der overgår radioaktive og digoxigenin-metoder
  • Kompatibel med tidligere etablerede bindingsbetingelser for populære DNA:protein-interaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering
Multi-komponent kit med reagenser til DNA-proteinbindingsreaktioner og blot-detektion
Til brug med (applikation) Elektroforetiske mobilitetsskift-assays (EMSA) til at identificere og karakterisere protein-DNA-bindingsinteraktioner
Inkluderer LightShift Optimerings- og kontrolsæt (20148X), 1 sæt; Kemiluminescerende nukleinsyredetektionsmodul (89880), 1 sæt
Antal reaktioner 100 bindingsreaktioner og påvisning på 800 cm 2 membran (10 mini-gel blots)
Produkttype LightShift Kemiluminescerende EMSA-sæt