Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3'-ende biotinyleringssæt
Artikelnummer. 11814564 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11814564 20 reaktioner 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11814564 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20160
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Biotinylat 3-prime terminale ender af RNA-prober til ikke-radioaktiv EMSA og andre nukleinsyredetektionsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Biotinylation Kit er optimeret til mærkning af den 3-prime terminale ende af RNA-prober for at lette deres anvendelse som prober eller mål i EMSA og andre metoder til at studere protein-RNA-interaktioner.
Det komplette kit indeholder en umærket RNA-streng til brug som en positiv kontrol, en biotinyleret-RNA-probestandard, RNase-hæmmer, glykogen og ligeringsforstærkende reagenser. RNA 3' End Biotinylation Kit bruger T4 RNA-ligase til at konjugere en enkelt nukleotidanalog til 3'-terminalen af en RNA-streng. Det unikke biotinylerede cytidin (bis)phosphat, der bruges i dette sæt, muliggør T4 RNA-ligase til at fastgøre et enkelt biotinmærke på RNA-prober med forskellig sekundær struktur og længde med mere end 70 % effektivitet.
Højdepunkter:
  • Ikke-radioaktiv– inkorporerer et biotinmærke, som tillader detektionsfølsomhed svarende til radioaktivitet, når det bruges sammen med kemiluminescerende detektionssystemer
  • Hurtig– RNA kan mærkes på 0,5-2 timer med minimal nedstrømsbehandling
  • Nem at bruge– RNA-ligase og optimeret reaktionsbuffer er inkluderet
  • Økonomisk– kun en brøkdel af omkostningerne ved at købe syntetiske biotinylerede RNA-prober
  • Slutmærket– resulterer i minimal forstyrrelse af RNAs sekundære struktur
  • Fleksibel– mærk syntetiske eller in vitro transskriberede RNA-prober i området fra 22 til 450 nukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 20 mærkningsreaktioner (hver med 50 pmol RNA)
• T4 RNA-ligasereaktionsbuffer (10X), 100μ L
• T4 RNA-ligase (20.000 U/ml), 40μ L
• Ikke-mærket RNA-kontrol (10μ M), 100μ L
• Biotinyleret IRE RNA kontrol (125 nM), 35μ L
• RNase-hæmmer (40 U/μ L), 2x 10μ L
• Nukleasefrit vand, 1,5 ml
• DMSO, 200μ L
• 30 % PEG, 300μ L
• Biotinyleret Cytidin (Bis)phosphat (1 mM), 40μ L
• Glykogen (20 mg/ml), 20μ L
Opbevar alle komponenter ved -20 °C
Format Sæt
Produktlinje Pierce
Produkttype RNA-mærkningssæt
Mængde 20 reaktioner