Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit og Quant-it Assay Kit-standarder
Artikelnummer. 17129625
Skift visning
Mængde:
1 sæt
2 x 5 ml
5 hver
5 ml
Produkttype:
1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA BR Lambda-standarder
Qubit RNA IQ-standarder
Qubit RNA XR standard
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
17129625 2 x 5 ml Qubit 1X dsDNA BR Lambda-standarder Pakke med 2
15880210 5 ml 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard Hver
15948140 1 sæt Qubit RNA IQ-standarder 1 sæt
15982324 5 hver Qubit RNA XR standard Hver
15958140 5 hver Qubit RNA XR standard Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17129625 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33263
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnå præcis kvantificering af dsDNA- eller RNA-prøver med stand-alone Qubit nukleinsyrestandarder.
Opnå præcis kvantificering af dsDNA- eller RNA-prøver med stand-alone Qubit nukleinsyrestandarder. De Qubit standarder kan bruges sammen med forskellige Qubit eller Quant-iT nukleinsyre-kvantificeringsassay-kits og tilbyder selvstændige versioner af kit-standarden til udførelse af yderligere assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA HS-analysesæt, Qubit dsDNA HS Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. Standarderne leveres i samme koncentration som den højeste koncentration dsDNA standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bredt område) standarder kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA BR-analysesæt, Qubit dsDNA BR Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderer standarder i to koncentrationer, 0 og 100 ng/μ L. Den høje standard svarer til den samme koncentration som den højeste koncentration af dsDNA-standard i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysestandarder
Qubit RNA IQ Assay RNA-standarder er designet til brug med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tilstrækkelige mængder af den lille og store og/eller strukturerede RNA-standard leveres til at generere en IQ-standardkurve for op til 500 prøver. RNA IQ-standarderne er designet til at måle RNA-nedbrydning og er ikke udskiftelige med standarderne fra andre RNA-kvantificeringsassays, inklusive Qubit RNA HS, BR eller XR assay kits.
Bemærk: Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Qubit™ 1X dsDNA BR Standard #1, 5 mL ved 0 ng/μ L i TE-buffer
Qubit™ 1X dsDNA BR Standard #2, 5 mL ved 100 ng/μ L i TE-buffer
Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Koncentration 0 ng/μ L, 100 ng/μ L
Til brug med (applikation) Qubit 1 x dsDNA BR Assay Kit eller Qubit dsDNA BR-analysesæt
Til brug med (udstyr) Qubit Fluorometer eller fluorescens mikropladelæser
Produktlinje Qubit
Produkttype Qubit 1X dsDNA BR Lambda-standarder
Mængde 2 x 5 ml
Forsendelsestilstand Våd is