Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Blokering agent
Artikelnummer. 10156414 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
40000 mg
Pakningsstørrelse:
40g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10156414 40000 mg 40g
1 options
Artikelnummer. 10156414 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN2125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    683.92 DKK / 40g
    Spare 51.08 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til blokering af nitrocellulose- og PVDF-membraner. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Blocking Agent blokerer membraner, der skal bruges sammen med ECL og ECL Plus™ Western blotting detektionsreagenser.
  • Indeholder 40 g membranblokerende middel
  • Tilstrækkeligt til mindst 20 miniblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Blokerende Nitrocellulose- og PVDF-membraner, der skal bruges sammen med ECL™ og ECL™ PlusTM western blotting detektionsreagenser
Inkluderer 40 g ECL™ blokeringsmiddel, tilstrækkeligt til mindst 20 miniblots
Mængde 40000 mg