Dyrkningsmedier til CHO-celler (kinesisk hamster-ovarieceller)
Flydende opløsninger, reagenser og tørre forbindelser er udviklet til at understøtte vækst, proliferation og transfektion af CHO-celler (kinesisk hamster-ovarieceller). De fås i en række formuleringer og volumenstørrelser, der passer til dine specifikke behov.
Nyttige links
Spar nu – Eksklusive tilbud
Produktkode 7180303
Produktkode 7180304
Produktkode 10887640
Produktkode 7075674
Produktkode 7075739
Produktkode 17255896
Produktkode 17205906
Must Have
Produktkode 11574416
Produktkode 16294262
Produktkode 7058041
Produktkode 10463522
Produktkode 10316762
Produktkode 10708405
Produktkode 7075676
Produktkode 15745513
Fuldfør din ordre – Gode tilbud
FAQ
CHO-celler (kinesisk hamster-ovarieceller) dyrkes typisk i flere forskellige typer medier afhængigt af de specifikke krav til forsøget eller produktionsprocessen. Almindeligt anvendte medier omfatter:
- Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): Ofte suppleret med 10 % føtalt bovint serum (FBS) og andre tilsætninger såsom L-glutamin, ikke-essentielle aminosyrer og antibiotika
- Ham's F-12 Nutrient Mixture: Anvendes ofte alene eller i kombination med DMEM (f.eks. DMEM/F-12) og suppleres med FBS og andre næringsstoffer
- RPMI-1640 Medium
- Serumfrie medier: uden anvendelse af animalsk serum (f.eks. CHO-S-SFM II, EX-CELL® CHO DHFR-, CD OptiCHO™ Medium)
- Proteinfrie medier: uden anvendelse af animalske proteiner (f.eks. CD CHO Medium, CHOgro® Expression Medium)
CHO-celler (kinesisk hamster-ovarieceller) dyrkes på følgende måde:
- Forberedelse: Anvend et egnet dyrkningsmedium (f.eks. DMEM eller Ham's F-12) suppleret med de nødvendige næringsstoffer
- Udsåning: Så cellerne i en steril dyrkningsbeholder (f.eks. kolber eller plader) ved den ønskede celletæthed
- Inkubation: Opbevar cellerne i en inkubator ved 37 °C med 5 % CO₂
- Medieskift: Udskift regelmæssigt det brugte medium med frisk medium for at tilføre næringsstoffer og fjerne affaldsstoffer
- Subkultivering: Overfør jævnligt cellerne til nye dyrkningsbeholdere for at undgå for høj konfluens og opretholde en sund vækst
Ved valg af dyrkningsmedium til CHO-celler bør du overveje:
- Næringsbehov: Sørg for, at mediet indeholder alle nødvendige næringsstoffer, herunder aminosyrer, vitaminer og mineraler, for at understøtte optimal cellevækst og produktivitet.
- Serumindhold: Vælg mellem serumholdige, serumfrie eller proteinfrie medier afhængigt af behovet for ensartethed, omkostninger og regulatoriske krav. Serumfrie og proteinfrie medier foretrækkes ofte til biofarmaceutisk produktion.
- Kompatibilitet med cellelinjen: Vælg en medieformulering, der er kompatibel med og optimeret til den specifikke CHO-cellelinje, du anvender.
- Produktivitet og kvalitet: Vurder, hvordan mediet påvirker udbyttet og kvaliteten af det ønskede produkt, såsom rekombinante proteiner eller monoklonale antistoffer.
- Overholdelse af regulatoriske krav: Til biofarmaceutiske anvendelser skal du sikre, at mediets komponenter opfylder regulatoriske standarder og om nødvendigt er fri for animalske komponenter.