Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Medier, væske
Artikelnummer. 10463522
Skift visning
Mængde:
1000 ml
1000 ml flaske
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen protein
Pakningsstørrelse:
1000ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10463522 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein 1000ml
10298023 6 x 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen protein Pakke med 6
10433142 1000 ml flaske Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10463522 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30558.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    506.64 DKK / 1000ml
    Spare 275.36 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støtte vækst af CHO cellekultur. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid er et serumfrit, kemisk defineret medie.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype CDM4CHO Flydende medium
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt CDM4CHO medier