Få mere at vide
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Artikelnummer. 10708405 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10708405 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 10708405 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12490003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196600.00 DKK
    144700.00 DKK / 10kg
    Spare 51900.00 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology ) medium er et proteinfrit, kemisk defineret medium optimeret til væksten af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler og ekspression af rekombinante proteiner i suspensionskultur. De AGT™ tørt medieformat er designet til at give øget konsistens og produktivitet på tværs af alle produktionsstadier fra udvikling til kommerciel fremstilling. CD CHO AGT™ medium indeholder ingen proteiner eller peptidkomponenter af animalsk, plante- eller syntetisk oprindelse, samt ingen udefinerede lysater eller hydrolysater.
Hvornår skal man bruge CD CHO Medium
  • Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
  • Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
    Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
    Overvej CD FortiCHO™ medium når:
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
    Overvej CD OptiCHO™ medium når:
  • Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
  • Dine CHO cellelinjen er kræsen, dvs. svær at dyrke eller tilpasse
    Overvej CD DG44-mediet , når:
  • Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Flydende medieformuleringer
    Gibco™ AGT™ medier er også tilgængelige i et flydende format , der tilbyder samme ydeevne og formulering som AGT™ medieformat. Gibco™ flydende medier er fremstillet uden animalsk oprindelse med den samme komplette, serumfri, proteinfri, kemisk definerede formulering og ydeevne som deres AGT™ mediernes modparter.
    Design dine egne medier specifikt til dine behov
    Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Form pulver (AGT )
    Produkttype CD CHO Medium
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Natriumbikarbonat, Natriumpyruvat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
    Glukosekoncentration 6.33 g/L
    Produktlinje AGT, Gibco
    Mængde 10 kg
    Forsendelsestilstand Tøris
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Ropak spand
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Uorganiske salte Calcium, magnesium, natriumfosfat
    Renhed eller kvalitetsklasse Certified
    Rekonstitueret volumen 10 kg
    Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til °8 C i mørke.
    Kulturmiljø CO2
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Vis mere Vis mindre
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.