Beskrivelse
Denne kemisk definerede, proteinfri, animalske komponent-fri formulering er fuldt optimeret til storskala fodret-batchkultur med ExpiCHO-S celler. ExpiCHO SPM understøtter en nem overgang fra forbigående til stabil produktion, giver høje titere uden behov for yderligere medium optimering (se figurerne nedenfor) og fungerer godt med eksisterende EfficientFeed C+ supplement.
ExpiCHO SPM er en del af ExpiCHO familie, en ende-til-ende-løsning, der giver dig mulighed for at udføre hele dit workflow fra forbigående til stabilt udtryk uden at skulle screene eller optimere medier og feeds.
Problemfri opskalering
Forenkle din proces, når du går over til stabile kloner med ExpiCHO —SPM ingen celletilpasning, ingen medieoptimering, ingen ændringer i cellefordoblingstid og spidstæthed. ExpiCHO SPM letter overgangen vha ExpiCHO-S celler og giver optimal ydeevne med mindre behov for finjustering fra udviklingsforskere for at få dig til det næste skridt hurtigere. Dette medium understøtter høje titere under standard fed-batch procesbetingelser i forbindelse med EfficientFeed C+ supplement. Den er tilgængelig i flydende format (denne side) eller i vores AGT tørformat fra 10 L til 450 L ækvivalenter med større størrelser tilgængelige efter anmodning.
EN løsning
ExpiCHO familie omfatter produkter, der er udviklet til at arbejde problemfrit med hinanden. ExpiCHO SPM er medlem af denne familie og tillader udvidet støtte til bioproduktion fra forbigående til stabil proteinekspression. Se efter ExpiCHO-mærkede protokoller og metoder for at få optimal ydeevne i udviklingsprocessen.
Medlemmer af ExpiCHO familie omfatter:
• ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (denne side)
• ExpiCHO Udtryksmedium
• ExpiCHO-S celler
• Expifectamine CHO Transfektionssæt
Kraften til at strømline overførsel til produktion
ExpiCHO SPM flydende format og AGT tørt format viser sammenlignelig cellevækst og titerydelse (se figur nedenfor). Derfor skal du opskalere og fremstille vha AGT tørt format forenkles ved at vide, at det rekonstituerede AGT tørt format vil opføre sig på samme måde som det flydende format, der blev brugt før opskalering. De AGT tør format er let at rekonstituere; tilsæt blot vand, og det vil automatisk justere pH og osmolalitet. Dette kan hjælpe med at give effektivitetsgevinster i forsyningskædens kompleksitet, rekonstitutionskompleksiteten og dermed de samlede omkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | ExpiCHO-S |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Stabilt produktionsmedium (SPM) |
| Produktlinje | ExpiCHO |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Flaske |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.