Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO Medium, flydende
Artikelnummer. 15745513
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15745513 1 l 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15745513 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30949.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    769.19 DKK / 1000ml
    Spare 280.81 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Metabolisk designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • ACDF og kemisk definerede cellekulturmedier
  • Højtydende vækst i multiple kultursystemer, herunder bioreaktorer med høj densitet
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Understøtter flere CHO kloner
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Kommer fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype CHO Medium
Til brug med (applikation) Vækstfremme
Produktlinje HyCell
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Endotoksin niveau <10 EU/ml
Format Flaske
Osmolalitet 270 til 330 mOsm/kg
pH 7,0 til 7,4
Farve Klar gul
Oversigt Med natriumbicarbonat/poloxamer 188, uden HT/L-glutamin