Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Medier, Pulver
Specifications
Specifications
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein |
| Mængde | 5 l |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |
| Oversigt | HyClone CDM4CHO Pulvermedier - ADCF; 1 x 5L |