Få mere at vide
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Artikelnummer. p-7075676 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
10 L
100 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
10234178 1 l Hver
10040588 10 l 10 L
10668688 100 l 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10234178 missing translation for 'mfr' Gibco™ missing translation for 'supplierNo' A1122204
CD OptiCHO™ AGT™ Medium
CD-mediet OptiCHO™ er specifikt designet til at tilbyde høj ydeevne og udbytte med rekombinante CHO celler i et kemisk defineret fodret batch-miljø. Den proteinfri, animalske oprindelsesfri formulering er designet til at give konsistens og mindske behovet for at screene for utilsigtede stoffer. CD OptiCHO™ medium bygger videre på Gibco™ CD CHOs arv med konsekvent cellevækst og titere, samtidig med at det tilbyder op til 40% bedre titer og cellevækst end udvalgte konkurrenter. Takket være dens lave osmolalitet og avancerede CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit (Kat. Nej. A1024101) fodringsmuligheder kan CD-mediet OptiCHO™ opnå 2-5 gange stigning i fed-batch produktivitet sammenlignet med batchkultur.
Hvornår skal CD Medium bruges OptiCHO™
  • Du bruger en transfekteret CHO cellelinje, der ikke er CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basemedie-udvælgelsestest for at maksimere produktiviteten
  • Din CHO cellelinje er 'lunefuld', dvs. svær at dyrke eller tilpasse sig
Hvornår skal man overveje et andet Gibco™ medie
Overvej CD FortiCHO™ medium (Cat. Nej. A1148301) når:
  • Den cellelinje, du bruger, er en transfekteret CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimal batchkultur-celletæthed og proteintitrere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium for at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms behandling
Overvej CD CHO medium (Cat. Nr. 10743029) når:
  • Dine GS-celler CHO anbefales at dyrkes i CD-medium CHO
  • Dine celler er tidligere blevet vellykket dyrket i CD-medium CHO , og din proces nærmer sig en regulatorisk indgivelse (DMF tilgængelig)
Overvej CD DG44 medium (Cat. Nr. 12610010) når:
  • Du bruger forældre-DG44 eller DXB11-celler CHO (dhfr-)
Flydende medieformuleringer
Gibco™ AGT™ medier er også tilgængelige i flydende format (Cat. Nr. 12681011) der tilbyder samme ydeevne og formulering som AGT™ medieformatet. Gibco™ Flydende medier fremstilles uden dyreoprindelse med samme komplette, serumfri, proteinfri, kemisk definerede formulering og ydeevne som deres AGT™ mediemodstykker.
Design dit eget medie, der passer til dine behov
Uanset om det er et laboratorieeksperiment eller en storskala bioproduktionsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du bruge produktionskraften og mange års teknisk erfaring fra vores RD &- og Bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form pulver (AGT )
Produkttype CD OptiCHO AGT Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje AGT, Gibco
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Våd is
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Securitainer-hætteglas
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Uorganiske salte Magnesium, natriumfosfat
Renhed eller kvalitetsklasse Certified
Rekonstitueret volumen 1 L
Bemærkninger Medium understøtter ikke wildtype DG44-celler
Indhold og opbevaring 1 x 1 L, Opbevaring 2-8 °C Mørk og Tør
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Suspensionscellekultur