Få mere at vide
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Artikelnummer. p-7075674 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10003052 1 l 1 L
11500436 10 l 10 L
10389204 100 l 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10003052 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12490017
CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology ) medium er et proteinfrit, kemisk defineret medium optimeret til væksten af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler og ekspression af rekombinante proteiner i suspensionskultur. De AGT™ tørt medieformat er designet til at give øget konsistens og produktivitet på tværs af alle produktionsstadier fra udvikling til kommerciel fremstilling. CD CHO AGT™ medium indeholder ingen proteiner eller peptidkomponenter af animalsk, plante- eller syntetisk oprindelse, samt ingen udefinerede lysater eller hydrolysater.
Hvornår skal man bruge CD CHO Medium
  • Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
  • Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
    Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
    Overvej CD FortiCHO™ medium når:
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
    Overvej CD OptiCHO™ medium når:
  • Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
  • Dine CHO cellelinjen er kræsen, dvs. svær at dyrke eller tilpasse
    Overvej CD DG44-mediet , når:
  • Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Flydende medieformuleringer
    Gibco™ AGT™ medier er også tilgængelige i et flydende format , der tilbyder samme ydeevne og formulering som AGT™ medieformat. Gibco™ flydende medier er fremstillet uden animalsk oprindelse med den samme komplette, serumfri, proteinfri, kemisk definerede formulering og ydeevne som deres AGT™ mediernes modparter.
    Design dine egne medier specifikt til dine behov
    Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Form pulver (AGT )
    Produkttype CD CHO Medium
    Serum niveau Serumfri
    Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
    Produktlinje AGT, Gibco
    Mængde 1 l
    Forsendelsestilstand Våd is
    Endotoksin niveau ≤10 EU/ml, lav
    Format Securitainer-hætteglas
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Rekonstitueret volumen 1 L
    Arter Hamster
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
    Kultur Type Suspensionscellekultur