Få mere at vide
Gibco™ CD FortiCHO™ Medium
Artikelnummer. 10887640 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10887640 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10887640 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1148301
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CD FortiCHO™ Medium
CD FortiCHO™ medium er specifikt designet til at tilbyde den højeste batch- og fed-batch-kulturydelse og udbytte med rekombinant CHO celler i et kemisk defineret miljø. Den proteinfri, animalske komponentfri formulering giver konsistens og hjælper med at reducere behovet for at screene for utilsigtede stoffer. Med CD FortiCHO™ medium cellekulturer holder 2+ dage længere end konkurrerende alternativer, hvilket betyder nedsat HCP (Host Cell Protein) koncentration til fjernelse i nedstrøms oprensning.
CD FortiCHO™ medium er forstærket til at understøtte maksimal rekombinant CHO cellevækst og proteinekspression i suspensionsbatchkultur, hvilket giver 120 % større vækst og produktion end udvalgte konkurrerende medier med simpelt glukosetilskud. CD FortiCHO™ medium kan give op til 75 % større fed-batch vækst og produktion i forhold til glukose-only fed-batch kultur til udvalgte cellelinjer og applikationer, når det bruges med CD EfficientFeed™ C næringstilskud .
Hvornår skal man bruge CD FortiCHO™ Medium
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
    Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
    Overvej CD OptiCHO™ medium når:
  • Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
  • Dine CHO cellelinjen er kræsen, dvs. svær at dyrke eller tilpasse
    Overvej CD CHO medium når:
  • Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
  • Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
    Overvej CD DG44 , når:
  • Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Tørre medieformuleringer
    For tidlig adgang til CD FortiCHO™ AGT™ medium, kontakt venligst Gibco™ Tekniske tjenester .
    Design dine egne medier specifikt til dine behov
    Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Koncentration 1 X
    Form Væske
    Produkttype CD OptiCHO AGT Medium
    Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
    Produktlinje Gibco
    Mængde 1 l
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Flaske
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Indhold og opbevaring Opbevaring:
    Opbevares mørkt ved +2 til +8 °C. Garanteret holdbar i 12 måneder ved korrekt opbevaring.
    Kultur Type Suspensionscellekultur