Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P pulveriserede medier
Artikelnummer. 17255896
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17255896 1 l
17245896 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17255896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31025.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 DKK
    464.81 DKK / 1 L
    Spare 82.19 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hydrolysatfri og animalsk komponentfri (ADCF )
ActiCHO P pulveriseret cellekulturmedium er kemisk defineret, indeholdende poloxamer 188, uden insulin eller L-glutamin.
  • Hydrolysatfri og animalsk komponentfri (ADCF ). Der er ingen proteiner, peptider eller vækstfaktorer i ActiCHO P medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen insulin
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt