Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiPro Pulveriserede cellekulturmedier
Artikelnummer. 17205906
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17205906 1 l -
15766398 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17205906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31037.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    409.73 DKK / 1 L
    Spare 70.27 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i bioprocesser ved hjælp af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer.
HyClone ActiPro cellekulturmedium er tilgængeligt i både flydende og pulverform til cellekulturbioprocesser. Dette kemisk definerede medium er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiSM medium og Cell Boost 7a og Cell Boost 7b tillæg.
ActiPro medier og kosttilskud er formuleret til industriel produktion af rekombinante proteiner, herunder dem, der kræver komplekse post-translationelle modifikationer og korrekt proteinfoldning. Derudover er denne konstrueret ActiPro system af medier og kosttilskud kan reducere produktionsprocestiden betydeligt.
  • Demonstrerer høje udbytter af rekombinant protein
  • Indeholder ikke hypoxanthin og thymidin (HAT-supplement)
  • Kemisk defineret ADCF mAb medieformulering
  • Produktionsmedium til batch- eller fed-batch-fermenteringsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt