Få mere at vide
Gibco™ CHO-S-SFM II (uden hypoxanthin eller thymidin)
Artikelnummer. 11574416 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11574416 0,5 l 500ml
1 options
Artikelnummer. 11574416 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31033020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CHO-S-SFM II (uden hypoxanthin eller thymidin)
CHO-S-SFM II, er et komplet, serumfrit medium med lavt proteinindhold (mindre μend 100 g/ml) optimeret til vækst og vedligeholdelse af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler i suspensionskultur til produktion af rekombinante proteiner. Dette medium indeholder ingen thymidin eller hypoxanthin (det supplerede medium er også tilgængeligt ). Dette brugsklare medium er velegnet til suspensionsdyrkning af CHO og andre celler i batch-, kontinuerlige og perfusionskultursystemer. En CHO-S-SFM II medium Drug Master File (DMF) er blevet indsendt til FDA. Tilladelse til at krydshenvise til masterfilen kan fås ved at kontakte Technical Services eller din lokale salgsrepræsentant.
Dette medium indeholder komponenter af animalsk oprindelse. Hvis vækstfaktorer eller hydrolysater, der findes i konkurrerende medier, skal undgås, overvej CD CHO , CD OptiCHO™ eller CD FortiCHO™ medier.
Hvornår skal man bruge CHO-S-SFM II Medium
  • Dine celler er med succes blevet dyrket i CHO-S-SFM II-medium i fortiden, og din proces nærmer sig en regulatorisk ansøgning (DMF tilgængelig)
    Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
    Overvej CD FortiCHO™ medium når:
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
    Overvej CD OptiCHO™ medium når:
  • Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
  • Dine CHO cellelinjen er kræsen, dvs. svær at dyrke eller tilpasse
    Overvej CD CHO medium når:
  • Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
  • Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
    Overvej CD DG44-mediet , når:
  • Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Design dine egne medier specifikt til dine behov
    Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Lavt proteinindhold, Serumfri
    Koncentration 1 X
    Form Væske
    Produkttype Serumfrit medium (SFM)
    Serum niveau Serumfri
    Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
    Produktlinje Gibco
    Mængde 0,5 l
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Endotoksin niveau ≤0,25 EU/ml, lav
    Format Flaske(r)
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
    Kultur Type Suspensionscellekultur