UserName
 Additional Selective and Differential Culture Media
Andre selektive og differentierende dyrkningsmedier
Selektive og differentielle dyrkningsmedier udgør det ideelle underlag for vækst af mange celletyper. De fås i en række forskellige former, herunder både flydende og tørre formuleringer.
MP Biomedicals™ Glycerol, 80 % steril opløsning
Fremragende til nedfrysning af bakterie- og gærstammer.
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% Sterile Solution
Til mikrobiologisk kvalitetskontrol i medicinal- og biotekindustrien
Brugsklare, forfyldte agarplader med aktivt låg til test af mikrobielle grænseværdier i henhold til den amerikanske (USP) og europæiske (EP) farmakopé.
Sartorius Microsart™ Media
Corning™ Lymfocytseparationsmedium
Udviklet til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod
En sterilt filtreret, isoosmotisk opløsning af polysaccharid og diatrizoat med lav viskositet.
Corning™ Lymphocyte Separation Medium
Spar nu – eksklusive tilbud
Gennemfør din bestilling – fantastiske tilbud
Corning™ sterile cellesigter
Isoler hurtigt primære celler for at opnå ensartede enkeltcellesuspensioner fra væv. Corning™ sterile cellesigter er ideelle til forberedelse af flowcytometri-prøver og kan anvendes til stamceller og primære celler.
Corning™ Sterile Cell Strainers
Fisherbrand™-celleskrabere
Høst nemt celler fra en række forskellige vævskulturflasker. Fisherbrand™ celleskrabere har et unikt designet håndtag og blad, der minimerer celleskader under høstprocessen.
Fisherbrand™ Cell Scrapers
Sprøjtefrie filtre og sprøjtefiltre
Fjerner forstyrrende stoffer og fine partikler inden injektion. Sprøjtefrie filtre og sprøjtefiltre er hovedsageligt fremstillet af PVDF eller PTFE og er velegnede til både vandige og organiske prøver i forskellige faser af arbejdsgangen, herunder forfiltrering, prøveforberedelse, steril filtrering, laboratoriefiltrering og gasudluftning.
Syringeless Filters and Syringe Filters
FAQ
Almindelige selektive og differentielle dyrkningsmedier er:
  1. Mannitol-saltagar (MSA): Selektivt på grund af det høje NaCl-indhold, der hæmmer Staphylococcus. Differentielt, da det indeholder mannitol og fenolrød. Fermentering af mannitol giver en gul farve
  2. MacConkey-agar: Selektivt, da det indeholder galdesalte og krystalviolet, som hæmmer væksten af grampositive bakterier. Differentialt, da det indeholder laktose og neutralrødt. Laktosefermentering giver en lyserød/rød farve
  3. Eosin-methylenblåt (EMB)-agar: Selektivt, da det indeholder eosin Y og methylenblåt, som hæmmer væksten af grampositive bakterier. Differentialt, da det indeholder laktose. Laktosefermentering giver mørke kolonier med en grøn glans
  4. Hektoen Enteric (HE)-agar: Selektiv, da den indeholder galdesalte og farvestoffer, der hæmmer væksten af grampositive bakterier. Differential, da den indeholder laktose, saccharose, salicin og ferricammoniumcitrat. Laktose-/saccharosefermentering giver en gul/laksefarvet farve; bakterier, der producerer hydrogensulfid, danner sorte kolonier
  5. Xylose-lysin-deoxycholat (XLD)-agar: Selektiv, da den indeholder natriumdeoxycholat, som hæmmer væksten af grampositive bakterier. Differential, da den indeholder xylose, lysin og ferric ammoniumcitrat. Xylosefermentering giver en gul farve; bakterier, der producerer hydrogensulfid, danner sorte udfældninger
Mannitolsaltagar (MSA) betragtes som både selektivt og differentielt på grund af dets unikke sammensætning og den måde, det interagerer med forskellige typer bakterier på.
Selektive egenskaber:
  • Høj koncentration af natriumchlorid (NaCl): MSA indeholder en høj koncentration af natriumchlorid, normalt omkring 7,5-10 %. Denne høje saltkoncentration hæmmer væksten af de fleste bakterier, men tillader vækst af halotolerante bakterier, især medlemmer af slægten Staphylococcus. Dette gør mediet selektivt for disse bakterietyper.
Differentielle egenskaber:
  • Mannitol og phenolrødt: MSA indeholder sukkerarten mannitol og pH-indikatoren phenolrødt. Når bakterier, der kan fermentere mannitol, vokser på agaren, producerer de sure biprodukter. Phenolrødt i mediet registrerer denne pH-ændring.
    • Mannitolfermentering: Hvis mannitol fermenteres, bliver phenolrødt gult på grund af det sure miljø.
    • Ingen mannitolfermentering: Hvis mannitol ikke fermenteres, forbliver phenolrødt rødt eller bliver lyserødt på grund af alkaliske biprodukter.
Når du vælger andre selektive og differentiale dyrkningsmedier, bør du overveje følgende:
  • Bestem de specifikke typer mikroorganismer, du ønsker at isolere og identificere. Forskellige medier er udviklet til at selektere og differentiere mellem forskellige bakterier, svampe eller andre mikroorganismer.
  • Vurder de inhiberende stoffer, der er til stede i mediet. Disse stoffer er afgørende for at undertrykke væksten af ikke-målorganismer. Sørg for, at inhibitorerne er egnede til de mikroorganismer, du ønsker at udelukke.
  • Overvej de biokemiske eller fysiologiske egenskaber, som mediet differentierer. Dette omfatter ofte specifikke metaboliske egenskaber, såsom kulhydratfermentering, enzymaktivitet eller produktion af bestemte pigmenter.
  • Vurder mediets ernæringsmæssige komponenter for at sikre, at de understøtter væksten af målorganismerne.
  • Kontroller de indikatorsystemer, der anvendes i mediet, såsom pH-indikatorer, kromogene substrater eller redoxindikatorer. Disse systemer bør give klare og let fortolkelige resultater til at skelne mellem forskellige typer mikroorganismer.
Ressourcer og relateret information
Proteinproduktion i pattedyrceller
Find information om FreeStyle™ 293 ekspressionssystemet, som omdanner pattedyrceller til et proteinproduktionssystem.
Protein Production in Mammalian Cells
One Cell Biology
Gør din søgning efter det rigtige cellebiologiprodukt hurtigere. Find oplysninger om Gibco-medier, FBS, tilsætningsstoffer, celler og reagenser til cellekultur.
One Cell Biology
Mediekendskab til cellekultur
Find oplysninger om alt, der har med cellekultur at gøre.
Media Mastery for Cell Culture
Topmærker