Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ F17 Udtryksmedium
Artikelnummer. p-7075912 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
6000ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388033 1 l 1 L
12083479 6 x 1 l 6000ml
12634265 20 l 20 L
12624265 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10388033 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1383501
Et animalsk oprindelsesfrit, kemisk defineret, proteinfrit medium specielt udviklet til at understøtte vækst og transfektion af 293-F- og CHO-celler i suspension uden tilpasning.
FreeStyle™ F17-ekspressionsmedie er et animalsk –oprindelsesfrit, kemisk defineret, proteinfrit medium specielt udviklet til at understøtte vækst og transfektion af 293-F- og CHO-celler i suspension uden tilpasning. Dette er et multiplatformsmedie, der er kompatibelt med en række transiente ekspressionssystemer. Tilsætning af 4 –8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement er påkrævet før brug. Gibco™ FreeStyle™ F17-ekspressionsmedie funktioner:
  • Lidt eller ingen tilpasning nødvendig
  • Evne til at understøtte vækst i suspension og transfektion af 293-F- og CHO-celler
  • Animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret formulering
  • Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Lidt eller ingen tilpasning nødvendig
Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F og CHO-S-celler i suspension kan dyrkes direkte i Gibco™ FreeStyle™ F17-medie uden tilpasning. Celler tilpasset andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier, kan subkultureres direkte i Gibco™ FreeStyle™ F17-medie, normalt uden yderligere tilpasning. Celler kræver sædvanligvis tilpasning fra serumholdige formuleringer.
Evne til at understøtte suspensionsvækst og transfektion af 293-F og CHO celler
Gibco™ FreeStyle™ F17-medie giver samme eller bedre præstation sammenlignet med Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet og Gibco™ FreeStyle™ CHO-medie. Gibco™ FreeStyle™ F17-medie understøtter 293-F-celler ved en topdensitet på 6 –7 x 106 levedygtige celler pr. ml og understøtter CHO-S-celler ved en topdensitet på 8 –9x106 levedygtige celler pr. ml. Celler dyrket i Gibco™ FreeStyle™ F17 kan transficeres ved hjælp af en lang række transfektionsreagenser, herunder lipidbaserede transfektionsreagenser, såsom 293fectin™ og Freestyle™ MAX-reagens. Proteinekspression overstiger typisk 75 –150μg/ml IgG i 293-F-celler.
Animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret formulering
Gibco FreeStyle™™ F17-medie er animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret, hvilket gør det lettere at oprense dit protein af interesse. Gibco™ kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning.
Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Proteinproduktion ved hjælp af Gibco™ FreeStyle™ F17-medie kan opskaleres i spinnerkolber eller bioreaktorer. Den passende spinner- eller pumpehjulshastighed og såtæthed bør optimeres for hvert system. Afhængigt af pumpehjulets design og hastighed kan det være nødvendigt at supplere Gibco™ FreeStyle™ F17-medie med ekstra Pluronic™ F-68 for at undgå ren og skær stress i kulturen.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco FreeStyle™™ F17-medie er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Til brug med (applikation) Proteinekspression, viral vektorproduktion
Produktlinje Freestyle
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau < 1 EU/ml
Format Flaske
Renhed eller kvalitetsklasse Kvalificeret til yderligere fremstilling
Koncentrationsforhold 1:1
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Suspensionscellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.