Få mere at vide
Gibco™ MCDB 131 Medium, ingen glutamin
Artikelnummer. 11513407 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513407 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11513407 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10372019
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MCDB 131 Medium, ingen glutamin indeholder mange komponenter, som ikke findes i traditionelle basale medier, såsom sporstoffer, putrescin, adenin, thymidin og højere niveauer af visse aminosyrer og vitaminer.
Brug af MCDB 131
MCDB 131 Medium indeholder mange komponenter, som ikke findes i traditionelle basale medier, såsom sporstoffer, putrescin, adenin, thymidin og højere niveauer af nogle aminosyrer og vitaminer. Disse tilsætninger gør det muligt at supplere mediet med meget lave niveauer af serum eller definerede komponenter. MCDB 131 Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer og suppleres ofte med EGF, hydrokortison, glutamin og lave niveauer af Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen skal optimeres for hver celletype. MCDB 131 Medium bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 – 10% CO2 for at opretholde fysiologisk pH.
Dobbelt-sted cGMP-produktion
For kontinuitet i forsyningskæden producerer vi MCDB 131 på to separate faciliteter, beliggende i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene, er certificeret til 13485 ISO og er registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr. MCDB 131 Medium blev oprindeligt udviklet af Knedler og Ham som et reduceret serum-suppleret medium til dyrkning af humane mikrovaskulære endotelceller (HMVEC). MCDB 131 Medium anvendes også med andre celletyper, herunder humane omentale mikrovaskulære celler, hepatocytter, myocytter og glatte muskelceller.
Denne MCDB 131 Medium fremstilles som følger:
Med: Phenol Red, natriumpyruvat
Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af MCDB 131
MCDB 131 Medium indeholder mange komponenter, som ikke findes i traditionelle basale medier, såsom sporstoffer, putrescin, adenin, thymidin og højere niveauer af nogle aminosyrer og vitaminer. Disse tilsætninger gør det muligt at supplere mediet med meget lave niveauer af serum eller definerede komponenter. MCDB 131 Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer og suppleres ofte med EGF, hydrokortison, glutamin og lave niveauer af Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen skal optimeres for hver celletype. MCDB 131 Medium bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 – 10% CO2 for at opretholde fysiologisk pH.
Dobbelt-sted cGMP-produktion
For kontinuitet i forsyningskæden producerer vi MCDB 131 på to separate faciliteter, beliggende i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene, er certificeret til 13485 ISO og er registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane mikrovaskulære endotelceller (HMVEC), humane omentale mikrovaskulære celler, hepatocytter, myocytter, glatte muskelceller
Klassifikation cGMP, Kemisk defineret, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MCDB 131 Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen antibiotika
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2 –°8 C (beskyt mod lys)
Holdbarhed : 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Pattedyrcellekultur