Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ -II Komplet medium
Artikelnummer. 10266453 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266453 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10266453 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11269016
 Begrænset vare
På lager
Fuldt suppleret medium udviklet til kortvarig dyrkning af humane fostervandsceller til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium er et fuldt suppleret medium udviklet til korttidskultur af humane fostervæskeceller til cytogenetiske studier og in vitro-diagnostiske procedurer.
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium funktioner:
  • Færdiggjort format
  • Kvalitets- og ydelsestest
  • Unik, optimeret formulering
Færdiggjort format
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium er et frossent, 1X medium, klar til brug ved optøning. Der kræves ikke tilsætning. Optøet medium kan opbevares ved 28 – °C i op til ti dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hvert parti af Gibco™ AmnioMAX™ - II Komplet Medium testes af et certificeret amerikansk reference-cytogenetisk laboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Samlede primære prøver af menneskelig fostervand dyrkes i seks dage i Gibco™ AmnioMAX™ - II Komplet Medium, før det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier måles. Derudover testes hvert parti for pH og osmolalitet og skal bestå en sterilitetstest før udgivelse af partiet.
Unik, optimeret formulering
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium indeholder Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere celletilknytning og vækst. Dette optimerede medium har også et forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer.
Produktanvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Gibco AmnioMAX - II Complete Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Amniocytceller
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Komplet medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje AmnioMAX
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Inkluderet antibiotika Gentamicin
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: -5 til -20 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Frossen
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen, hvis den er frosset. Ved opbevaring ved 4 °C (beskyttet mod lys): brug inden for –7 10 dage efter optøning og åbning. Forlænget holdbarhed på 50 dage, hvis optøet og uåbnet.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
In vitro diagnostisk