Få mere at vide
Corning™ MCDB 131 medier
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333561
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15333561 6 x 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333561 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    1097.94 DKK / Pakke med 6
    Spare 1202.06 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet under brancheførende standarder for lavt endotoksinindhold og overlegne resultater
(Dette er foreslået erstatning for 15-100-CVR.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MCDB 131 Medium
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 6 x 500 ml
pH 7 til 7,6
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C