Få mere at vide
Gibco™ Keratinocyt SFM (1X) Kit
Artikelnummer. 12539079 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12539079 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12539079 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17005042
 Begrænset vare
På lager
Keratinocyt SFM indeholder L-glutamin.
Keratinocyt SFM (serumfrit medium) er optimeret til vækst og vedligeholdelse af humane keratinocytter og andre typer epitelceller uden behov for et foderlag af celler. Det komplette medium kan bruges til at dyrke humane epidermale keratinocytter til studier med dermale substitutter, in vitro-toksikologi og genterapi.
Keratinocyt SFM er et komplet serumfrit medium, når det suppleres med human rekombinant epidermal vækstfaktor (rEGF) og oksehypofyseekstrakt (BPE) ved brug. Begge kosttilskud, rEGF og BPE, leveres i separat emballage sammen med basalmediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Sæt
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen antibiotika
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring •500 ml keratinocyt-SFM basalmedium; opbevares i køleskab (2–8 °C) og beskyttes mod lys
• 25 mg bovin hypofyseekstrakt (BPE); opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys
• 2.5μ g EGF, human rekombinant; opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys.
Complete Medium: opbevares i køleskab (2–8 °C) og beskyttes mod lys
Kultur Type Pattedyrcellekultur