Få mere at vide
Cytiva HyCell™ TransFx™ H Media
Artikelnummer. 15280496
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15280496 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15280496 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30939.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    576.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 653.77 DKK
    53% Slukket
 Begrænset vare
På lager
HyCell TransFx-H-medier til forbigående transfektion af HEK293-celler og produktion af en række forskellige rekombinante proteiner fremstillet under cGMP i ISO-kompatible faciliteter.
Højdepunkter:
  • Defineret hydrolysatfri ADCF cellekulturmedieformulering
  • Understøtter forbigående transfektion og vækst af flere HEK293-cellelinjer
  • Understøtter den forbigående ekspression af en række rekombinante proteiner
  • Samme medier til transient transfektion og produktion
  • Udviklet gennem vores Metabolic Pathway Design-proces til høj transfektionseffektivitet, høje levedygtige celleudbytter og rekombinant proteinproduktion
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet under cGMP i ISO-kompatibel facilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation None
Form Væske
Produkttype HyCell TransFx-H flydende medium - 1000 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer None
Uden tilsætningsstoffer None
Mængde 1000 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys