Få mere at vide
Cytiva Cytodex 1 gamma mikrobærere
Artikelnummer. p-7084215 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
30 g
300 g
3 kg
Unit Size:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15727207 300 g 300g
15717207 30 g 30g
15737207 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15727207 Supplier Cytiva Supplier No. 17548702
Mikrobærer til generel brug i steriliseret tør pulverform.
  • Cytodex 1 Gamma er designet ved at erstatte en tværbundet dextranmatrix med positivt ladede N,N-diethylaminoethyl (DEAE) grupper fordelt i hele matrixen.
  • Micro-Carriers Tørvægt: 4,3 x 10 6
  • Overfladeareal Tørvægt: 0,44 m 2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Anvendelser omfatter produktion af store mængder celler, vira og rekombinante celleprodukter (f.eks. interferon, enzymer, nukleinsyrer, hormoner), undersøgelser af celleadhæsion, differentiering og cellefunktion, perfusionssøjlekultursystemer, mikroskopiundersøgelser, høst af mitotiske celler, isolering af celler, membranundersøgelser, lagring og transport af celleforbindelser, lagring og transport af celler, der involverer celler,
Mængde 300 g