Få mere at vide
Gibco™ HepatoZYME-SFM
Artikelnummer. 11570536 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570536 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11570536 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17705021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
HepatoZYME-SFM
Hepatozyme-SFM er et serumfrit medium til langsigtet vedligeholdelse af hepatocyt-fænotypisk ekspression, herunder aktive og inducerbare former for cytochrome P450 og aktive fase II-enzymer.
Indeholder ingen phenolrød.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hepatocytceller
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Hepatocyt serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur